Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, optimiert für Roboter, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme.
Marke: Thermo Scientific™ 243656
240.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
240.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie gleichbleibende und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten. Durch mehrere Oberflächenmodifikationen eignen sich diese Platten ideal für zellbasierte Assays sowie biochemische Assays. Der flache Boden ist geeignet für mikroskopische und optische Messungen. Die Platten sind entweder in der Ausführung mit hoher Flanschkante oder in der Ausführung mit Klemmstange mit niedrigem Flansch erhältlich und sind für eine Reihe von Robotersystemen, automatisierten Lesegeräten und Liquid-Handling-Systemen optimiert.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, steril (6/Packung, 108 St./Karton) | |
108 Kartons | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
6 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
108 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
186100 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 243656 |
185180 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 243656 |
181331 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 243656 |
177422 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 243656 |
185180 | Bestrahlungszertifikat | 07/02/2025 | 243656 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.