Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden
BIOPHARMA
Für automatisierte Applikationen mit größerer Präzision eignen sich die Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden, die mit oder ohne Zellkulturbehandlung erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 262162
87.34 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
87.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10398221
  • 167.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie die Effizienz beim Mischen, Waschen und bei der Wiederfindung von Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden. Die transparenten und U-förmigen Wells sind ideal für lösungsbasierte Assays (z. B. Agglutinationsassays) und gängige Verdünnungen, wodurch ein sauberes und einfaches Pipettieren ermöglicht wird. Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen für Oberflächen, Sterilität, Verschlüsse und Verpackungsgrößen.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Ohne Deckel
1 Packungen
Transparent
Polystyrol
Steril
Runder Boden (U-Well)
1
Standard
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
Unbehandelt
50
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden > U96-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.