Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten
BIOPHARMA
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, optimiert für Roboter, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme.
Marke:  Thermo Scientific™ 260860
328.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
366.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10000571
  • 487.00 CHF / 160 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Erzielen Sie gleichbleibende und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten. Durch mehrere Oberflächenmodifikationen eignen sich diese Platten ideal für zellbasierte Assays sowie biochemische Assays. Der flache Boden ist geeignet für mikroskopische und optische Messungen. Die Platten sind entweder in der Ausführung mit hoher Flanschkante oder in der Ausführung mit Klemmstange mit niedrigem Flansch erhältlich und sind für eine Reihe von Robotersystemen, automatisierten Lesegeräten und Liquid-Handling-Systemen optimiert.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, steril (10/Packung, 160/Karton)
160 Kartons
Transparent
Polystyrol
Steril
Flacher Boden (F-Well)
10
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Mit Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
Unbehandelt
160
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185644 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number260860
Chargennummer185137 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number260860
Chargennummer184373 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number260860
Chargennummer185137 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number260860
Chargennummer184373 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/12/2024 Catalog Number260860
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten > F96-Well-Platte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.