Learn More
BD GasPak™ EZ Inkubationsbehälter für Gaserzeugungssysteme
Erzeugen eine Atmosphäre, welche die primäre Isolierung und Kultivierung einer Vielzahl von Bakterien fördert. BD Difco™ GasPak™ EZ Inkubationsbehälter für Gaserzeugungsanlagen sind Mehrwegsysteme, welche die primäre Isolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder capnophilen Bakterien durch die Anwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrweg-Inkubationsbehältern unterstützen.
Marke:  BD 260672
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737194
  • 347.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzeugen eine Atmosphäre, welche die primäre Isolierung und Kultivierung einer Vielzahl von Bakterien fördert. BD Difco™ GasPak™ EZ Inkubationsbehälter für Gaserzeugungsanlagen sind Mehrwegsysteme, welche die primäre Isolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder capnophilen Bakterien durch die Anwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrweg-Inkubationsbehältern unterstützen.
  • Unzerbrechliche, chemikalienbeständige Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EZ Inkubationsbehälter
2°bis 25 °C
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
GasPak
Leicht verschließbare Riegel
Nein
Petrischalen (30 bis 33)
Groß
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BD GasPak™ EZ Inkubationsbehälter für Gaserzeugungssysteme > Großer Inkubationsbehälter