Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelt, Oberfläche, ohne Deckel, nicht steril, 10er-Packung
BIOPHARMA
Platten aus durchsichtigem Polystyrol eignen sich ideal für optische Messungen. Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Züchten von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
Marke:  Thermo Scientific™ 260836
256.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10124721
  • 426.00 CHF / 180 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Ohne Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
400 μl
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
10
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril (10/Packung, 180/Karton)
10/Packung; 180/Karton
Transparent
Polystyrol
96
Unbehandelt
180
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185642 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number260836
Chargennummer185545 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number260836
Chargennummer184471 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2025 Catalog Number260836
Chargennummer169405 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number260836
Chargennummer182495 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number260836
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelt, Oberfläche, ohne Deckel, nicht steril, 10er-Packung > F96-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.