Learn More
Contec™ Steriler Alkohol, 70 %, niedriger Endotoxingehalt
Steril durch Gammabestrahlung mit einem validierten Verfahren bei mindestens 25 kGy. Contec™ Sterile IPA ist eine gefilterte Alkoholmischung mit 0.2 Mikrometer, die in einem Reinraum der Klasse C (ISO-Klasse 7) abgefüllt und verpackt wird.
Marke: Contec™ SBT170IW
145.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- auf 0.2 Mikrometer gefiltert, gefüllt in einer Umgebung des Gütegrads A
- Endotoxin-Gehalt: 0.25 EU/ml
- Gammasterilisiert
- Nur IPA als Vergällungsmittel
- Eignet sich für die Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Bereichen hoher Gütegrade
- Dreifach in linearer Abreißverpackung aus Polyethylen verpackt
Anwendungen:
- Entfernt Verunreinigungen physisch von Reinraumoberflächen
Spezifikation
Ethylalkohol | |
Nicht anwendbar | |
Farblos | |
Klar | |
70 % Isopropanol, 30 % WFI | |
Begrenzte Nutzung | |
Ja | |
6/Karton | |
1 l |
Flüssigkeitsspray | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Isopropanol und WFI (Injektionswasser) | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Gefiltert | |
Zur Sterilisation von Oberflächen in Reinräumen | |
33.81 oz. |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
240802855 | Qualitätsbescheinigung | 12/06/2025 | SBT170IW |
250202985 | Qualitätsbescheinigung | 07/05/2025 | SBT170IW |
250102969 | Qualitätsbescheinigung | 29/04/2025 | SBT170IW |
250102970 | Qualitätsbescheinigung | 03/04/2025 | SBT170IW |
250102973 | Qualitätsbescheinigung | 27/03/2025 | SBT170IW |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30