Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
Diese Pipettenspitzen mit Barriere und verlängerter Länge verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 2149
107.11 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Eigenschaften:
- Sterile Spitzen sind frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und Pyrogen
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang: zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung: geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Genomisch mit weiter Öffnung: für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest: für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Spezifikation
ART 20E, gefiltert, steril, abnehmbares Deckelgestell | |
Gefiltert | |
ART 20E | |
4.521 cm | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
Manuelle Eppendorf Pipetten | |
Steril & PCR-fähig |
0.5 bis 20 μl | |
Steril | |
1,78 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Micro Point | |
ART |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
13Minuten
6Sekunden
36 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
79Stunden
13Minuten
6Sekunden
36Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.