Learn More
Brady™ Sperrpfosten und Betonfüße
These Post and Cement Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marke:  Brady™ 292236
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11711316
  • 176.00 CHF / 1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Includes Post and Cement Base.
Spezifikation
Spezifikation
BRADYPOST & CEMENT BASE YEL/BLK PK4
35.43 in.
4/Packung
Pfosten mit Zementsockel
40 mm
900 mm
Schwarz, gelb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und Betonfüße > Farbe:Schwarz und gelb