Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Marke: 3M™ 7000002042
180.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Includes: 1.9 Unzen (55 ml) Empfindlichkeitslösung (bitter); 1.9 Unzen (55 ml) Testlösung (bitter); Prüfhaube und -manschette; zwei Zerstäuber; zwei Sets mit Ersatzzerstäubereinsätzen; detaillierte, mehrsprachige Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Kits zur Überprüfung des richtigen Sitzes von Atemgeräten
- Das Kit enthält: Haube, Manschette, 2 Zerstäuber, bitter schmeckende Empfindlichkeitslösung, bitter schmeckende Testlösung und laminierte Bedienungsanleitung
- FT-30 verwendet eine Testlösung aus Denatoniumbenzoat, um einen sehr bitteren Geschmack zu erzielen
- Nur für den Einsatz am Arbeitsplatz
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Bestellinformation
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Erfüllt die Leistungskriterien für die Prüfung von Atemschutzgeräten gemäß OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A.
Spezifikation
Prüfkit zur Angemessenheit der Bitterkeit | |
Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken | |
FT-30. |
OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A | |
Laminierte Bedienungsanleitung, Empfindlichkeitslösung, Dichtigkeitstestlösung, zwei Zerstäuber, Haube, Manschette, zwei Sets mit Ersatz-Zerstäubereinsätzen. |
Videos
-
3M Fit test kit training video
For Occupational Use Only