Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke: Fisherbrand™ TF102-20-FIS
44.79 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
0,1 bis 20 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Aufklappbares Gestell | |
Wiederverwendbar | |
Ja | |
2 μl, 5 μl, 10 μl |
Gefiltert | |
klar | |
46 mm | |
Extra lang, Micro Point, Geringe Retention | |
Universelle Passform | |
SureOne |
Videos
-
Fisherbrand SureOne Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April FR
-
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (DE)
-
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (EN)
-
Fisherbrand SureOne filter tip reload system
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %