Learn More
Gibco™ Ethanol (EtOH), 20% Artikelnummer.: 18004090
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco™ Ethanol (EtOH), 20%
Artikelnummer. 18004090
trommel, 200 L, 200 Liter
Click to view available options
Verpackung:
Sample
Tote
trommel
Menge:
5 L
20 L
200 L
Packungsgröße:
20 Liter
200 Liter
5 Liter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 18004090
Marke: Gibco™ A5803203
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Gibco 20% Ethanol (EtOH) is sterile-filtered, packaged in bioprocess containers, and stocked to be available when you need it. Sourcing 20% EtOH can streamline your workload for equipment sanitization and column storage, allowing you to focus on the key steps in your downstream processes.
Ethanol (EtOH) and bulk Water for Injection (WFI) are mixed to produce solutions that meet the most stringent quality control expectations in accordance with the pharmaceutical, biopharma, and diagnostic industries. Gibco 20% Ethanol is manufactured to cGMP standards at an ISO certified facility, promoting quality and convenience for every stage of a biologic’s pipeline.
Produktmerkmale:
  • rhältlich in einer Reihe von Packungsgrößen (5 l, 20 l, 200 l)
  • Produktspezifikationen sind gut definiert, mit den etablierten Lösungen bereit, die
  • nach ISO- und cGMP-Standards hergestellt wurden, um die strengen Erwartungen hochregulierter Branchen zu erfüllen
  • leicht zugängliche Dokumentation für beschleunigte Qualifizierung
Anwendervorteile:
  • Erfüllt die Arbeitsablaufanforderungen für alle Phasen der biologischen Entwicklung und Herstellung
  • rationalisiert interne Prozesse im Zusammenhang mit Formulierung, Hydrierung, Tests und Validierung
  • verringert
  • den für die Puffervorbereitung und -Lagerung erforderlichen Platz, um die Zeitanforderungen für die interne Puffervorbereitung zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Alcohol
Farbe Klar
Menge 200 L
Verpackung trommel
Physikalische Form Flüssig
Zertifizierung/Konformität GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
Konzentration 20%
Sterilisationsmethode 0.2 μm Sterile-filtered
Zusammensetzung 20% EtOH
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Ethanol (EtOH), 20% >