Learn More
ACETAT-PUFFERLÖSUNG, PH-WERT 4.65, NATRIUMACETAT/ESSIGSÄURE, Honeywell Fluka™
NATRIUMACETAT/ESSIGSÄURE
Marke: Honeywell-Fluka 31103-6X1L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
ACETATPUFFERLÖSUNG PH4.65 | |
127-09-3, 64-19-7, 7732-18-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
6 x 1 l | |
HNO3 | |
Poly-Flasche | |
Natriumacetat-Pufferlösung, Michaelis-Puffer |
NATRIUMACETAT/ESSIGSÄURE | |
≥90.0000% | |
1 g/cm3 | |
Buffer | |
MFCD00011349 | |
3786729 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
ACETAT-PUFFERLÖSUNG, PH-WERT 4.65, NATRIUMACETAT/ESSIGSÄURE, Honeywell Fluka™ > 6x 1 l-KUNSTSTOFFFLASCHE
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto