Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ Umwelt-Mastermix 2.0 ermöglicht die präzise auf Echtzeit-PCR basierende Detektion von Krankheitserregern in Gegenwart vieler Inhibitoren
Marke: Applied Biosystems™ A30866
1013.38 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Der TaqPath ProAmp Mastermix eignet sich für die Genotypisierung mit hohem Durchsatz und Kopienzahlvariations-Protokolle, die eine kompromisslose Zuverlässigkeit und Genauigkeit erfordern, selbst bei Inhibitoren, die häufig in klinischen Proben vorkommen. Für empfindliche und zuverlässige Ergebnisse aus genomischen DNA-Zielen auf einer breiten Palette von qPCR-Geräteplattformen. TaqPath ProAmp Mastermix wird unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem nach ISO13485 hergestellt und ist so konzipiert, dass chargenübergreifend eine konsistente Produktleistung erzielt wird.
Zwei TaqPath ProAmp Mastermix Formulierungen für unterschiedliche Durchsatzanforderungen
• TaqPath ProAmp Mastermix —enthält ROX-passiven Referenzfarbstoff für das niedrigere Multiplexing von bis zu drei Targets
• TaqPath ProAmp Multiplex Mastermix (Kat. Nr. A30873)—enthält den passiven MUSTANG PURPLE Referenzfarbstoff für ein höheres Multiplexing von bis zu vier Zielen
Vorteile des TaqPath ProAmp Mastermix
• Außergewöhnliche Datenqualität—hoher Spezifität, dynamischer Bereich* und Reproduzierbarkeit für die Genotypisierung und die Bestimmung von Kopienzahlen auch in Gegenwart von Inhibitoren
• Toleranz von Inhibitoren, die in Proben aus menschlichen oder tierischen Quellen (Tupfer, Blut und Kartenstanzen) vorkommen
• 72 Stunden Vor-PCR-Stabilität für automatisierte Arbeitsabläufe, ermöglicht durch unseren proprietären Dual-Lock Taq DNA-Hot-Start-Mechanismus
• Multiplexing—Zwei Formulierungen, die eine Erkennung von einem bis vier Zielen pro Reaktion ermöglichen
• Ausgezeichnete Fertigungskonsistenz—, hergestellt in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung
• Compliance-Paket mit den am häufigsten angeforderten Konformitätsdokumenten, erhältlich unten
Hochgenaue Genotypisierung mit gereinigten oder rohen Lysat-Probeneingängen
Eine genaue Genotypisierung ist wichtig, wenn eine begrenzte Probe verfügbar ist oder PCR-Inhibitoren unvermeidlich sind, z. B. bei klinischen Diagnosetests. Der TaqPath ProAmp Mastermix wurde optimiert, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, selbst bei Reaktionen mit geringem Volumen, die mit gereinigten oder rohen Lysatprobeneingängen vorbereitet werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der Genotypisierungsgenauigkeit mit den Gemischen von Mitbewerbern für dieselbe Gruppe von TaqMan Genotypisierungsassays, bei denen ein Rohlysat aus Blutproben verwendet wird. TaqPath ProAmp Mastermix wurde dahingehend optimiert, dass er eine hochspezifische Allel-Diskriminierung ermöglicht. Dies zeigt sich in der ausgezeichneten Clustertrennung in den Genotypisierungsdiagrammen, unabhängig davon, ob die Probe eine aufgereinigte genomische DNA oder ein Rohlysat ist.
Hochgenaue Quantifizierung der Kopienanzahl
Der vielseitige TaqPath ProAmp Mastermix kann auch für die hochgenaue Bestimmung der Variation der Kopienanzahl mit gereinigten genomischen DNA-Proben verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der Ergebnisse der Bestimmung der Kopienzahl-Variationen mittels TaqPath ProAmp Mastermix und zwei anderen Mischungen. TaqPath ProAmp Mastermix kann die Kopienzahl in Proben mit bis zu 4 Kopien genau bestimmen.
Reagenz für allgemeine Verwendungszwecke, cGMP-konform hergestellt
TaqPath Mastermixe sind Reagenzien für allgemeine Verwendungszwecke mit der Kennzeichnung ‘Zur Verwendung in Laboren’ und werden in einer ISO 13485-zertifizierten und von der FDA registrierten Einrichtung hergestellt, die den cGMP-Grundsätzen entspricht.
Compliance-Paket
Um Ihre Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, werden Ihnen hier häufig angeforderte Compliance-Dokumente zur Verfügung gestellt:
• Qualitätserklärung für die aktuelle gute Fertigungspraxis (cGMP) des TaqPath Mastermixes
• Detailliertes chargenspezifisches Analysenzertifikat (COA) (siehe unten im Abschnitt „Dokumente und Downloads“)
• Produktstabilitätserklärung
• Unterstützung bei der Lieferantenbewertung
-- Abgeschlossene Selbstbewertung
-- ISO-Zertifikate nach Herstellungsstandort
• Für Anfragen zur Einhaltung der EU-REACH-Vorschriften senden Sie eine E-Mail an LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Hinweis zu BSE/TSE
• Änderungskontrolle und Benachrichtigungsregistrierung
Sie finden nicht das gewünschte Konformitätsdokument? Der technische Support hilft Ihnen gerne weiter.
Erfahren Sie mehr über Multiplexing, TaqPath Sonden, und darüber, wie Ihnen unsere Produkte bei Ihren Projekten helfen können ›
* Der dynamische Bereich ist eine Funktion des Assays und der Template-Konzentration in der Probe sowie der Rezeptur des Mastermixes, weshalb die einzelnen Ergebnisse variieren können.
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
TaqPath™ | |
1 × 10 ml | |
2000 Reaktionen | |
2000 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
qPCR Master Mix | |
Nasseis | |
Genotypisierung | |
1 × 10 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
14Stunden
7Minuten
2Sekunden
23Neues Angebot Jetzt kaufen