Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
Marke: Applied Biosystems™ 4344463
141.35 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
148.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
- Durch vorgemische Komponenten, die bei 2 bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
- Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
- AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
- In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
- Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
- Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green PCR-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
- SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
- Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
- Passive interne Referenz 1 zum Ausgleich nicht PCR—bezogenener Fluoreszenz-Schwankungen im Lieferumfang enthalten
- Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
- SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
SYBR™ Green PCR Master Mix in einem -1 ml-Fläschchen. Ausreichend Reagenzien für 40 Reaktionen auf Basis eines Reaktionsvolumens von 50 µl. Bei -20 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
Konzentriert | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
SYBR™ Green | |
SYBR™ | |
1 x 1 ml | |
40 Reaktionen von 50 μl | |
Genexpression | |
Integrierter Heißstart | |
DNA |
SYBR | |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Ab 7900 HT 384-Well System, QuantStudio™, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, VIIa™ 7 System, GeneAmp™ 5700 | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Nasseis | |
Nicht zielspezifisch | |
2X | |
40 Reaktionen | |
1 x 1 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2504138 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | |
2502137 | Analysenzertifikat | 15/03/2025 | |
2408134 | Analysenzertifikat | 31/10/2024 | 4344463_LITL18 PROMO,4344463 |
2410135 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 4344463_LITL18 PROMO,4344463 |
2406133 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 4344463_LITL18 PROMO,4344463 |