Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4334973
6802.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10565385
  • 7630.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Beschreibung
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
  • Durch vorgemische Komponenten, die bei 2 bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
  • Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
  • AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
  • In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
  • Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
  • Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green PCR-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
  • SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
  • Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
  • Passive interne Referenz 1 zum Ausgleich nicht PCR—bezogenener Fluoreszenz-Schwankungen im Lieferumfang enthalten
  • Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
  • SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
    Bestellinformation
    Versandbedingung: Nasses Eis
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2504167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number
Chargennummer2410165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number4334973,4334973_LITL18 PROMO
Chargennummer2407164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number4334973,4334973_LITL18 PROMO
Chargennummer2405163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number4334973,4334973_LITL18 PROMO
Chargennummer2405162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number4334973,4334973_LITL18 PROMO
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix > 1 x 50 ml