Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Plate, Fast 96-well
Diese Platten sind mit der thermischen und optischen Kalibrierung ausgestattet, die für eine genaue und reproduzierbare Differenzierung zwischen Schmelzkurven erforderlich ist.
Marke: Applied Biosystems™ 4425618
852.04 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: Enthält: 1 Platte, 96-Well-Schnellformat
Beschreibung
Die gebrauchsfertigen Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM-Kalibrierplatten enthalten alle Komponenten, die für die reine Farbstoff- und HRM-Kalibrierung erforderlich sind, und reduzieren so die Komplexität der ersten Schritte mit HRM-Experimenten.
Die gebrauchsfertigen MeltDoctor HRM-Kalibrierplatten enthalten alle Komponenten, die für die reine Farbstoff- und HRM-Kalibrierung erforderlich sind, und reduzieren so die Komplexität der ersten Schritte mit HRM-Experimenten.
Schnelle Echtzeit-PCR, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM), Methylierungsanalyse, methylierungsempfindliche HRM-Analyse, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Trockeneisversand
Spezifikation
96-Well-Platte | |
HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff | |
Schnell | |
Kalibrierplatte für den Untersuchungsbereich (HRM) | |
Trockeneis | |
Kalibrierplatte |
1 Platte, 96-Well-Schnellformat Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
7500 Fast System, 7900HT Fast System | |
MeltDoctor™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 x 96-well plate | |
Thermische Kalibrierung, optische Kalibrierung |