Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, Fast 48-well
Vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens.
Marke:  Applied Biosystems™ 4371439
Artikelnummer. 10166864
  • 1208.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält eine 96-Well-Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist.
Beschreibung
Beschreibung
Die TaqMan™ RNase P Fast 48-Well Geräteverifizierungsplatte ist eine mit den Reagenzien vorbeladene 48-Well-PCR-Platte, die zur Erkennung und Quantifizierung genomischer Kopien des humanen RNase P-Gens, einem Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert, erforderlich sind.Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1x TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.Die TaqMan™ RNase P 48-Well Geräteverifizierungsplatte erfüllt dieselben Anforderungen, die auch für die Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time-PCR-Systeminstallation gelten.Zur Abnahme des Geräteaufbaus müssen die Instrumente zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen.Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung bei -15° bis 25°C; Produkt ist lichtempfindlich
Certifications
l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält eine 48-Well-Schnellreaktionsplatte, vorgeladen und mit TaqMan™ RNase P-Sonden und Primern versiegelt. Bei –15 bis 25 °C lagern. Dieses Produkt ist lichtempfindlich.
StepOne™, Schnellmodus
TaqMan™
Real Time PCR (qPCR)
1 x 48-well plate
FAM
Fluoreszenz
Geräteverifizierungsplatte
Trockeneis
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4371439
Chargennummer2406223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4371439
Chargennummer2412224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4371439
Chargennummer2312220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number4371439
Chargennummer2310219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number4371439
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, Fast 48-well > 1 x Fast 48-Well