Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7300/7500 Systems, 96-well
Dient zur Überprüfung der Leistung der Applied Biosystems™ 7300 und 7500 Echtzeit-PCR-Systeme.
Marke:  Applied Biosystems™ 4350584
Artikelnummer. 10015504
  • 2050.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die 7300 und 7500 Real-Time PCR Systems TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate ist eine 96 -well PCR-Platte, vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens, ein Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert. Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1 x TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template. Die 7300 und 7500 Real-Time PCR Systems TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate erfüllt dieselben Anforderungen wie die Applied Biosystems™ 7300 und 7500 Real-Time PCR-Systems Instrumente. Zur Abnahme des Geräteaufbaus müssen die Instrumente zwischen 5,000 und 10,000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99.7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält ein MicroAmp PCR-Tablett mit 96 Wells, vorbestückt und versiegelt mit RNaseP TaqMan™ Reagenzien einschließlich Sonden und Primern. Bei –15 bis –25 °C lagern. Vor Licht schützen.
7300 System, 7500 System
TaqMan™
Real Time PCR (qPCR)
1 kit
qPCR, RT-PCR
FAM
Fluoreszent
RNase P-Geräteverifizierungsplatte
Trockeneis
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4350584
Chargennummer2401410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4350584
Chargennummer2404416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4350584
Chargennummer2402412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4350584
Chargennummer2403414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4350584
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7300/7500 Systems, 96-well >