Learn More
TaqMan™ TaqMan™ RNase P-Instrumenten-Verifikationsplatte, Fast 96-Well (für 0,1 ml-Block)
Vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens.
Marke:  TaqMan™ 4351979
1068.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10686155
  • 1982.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält eine 96-Well-Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist.
Beschreibung
Beschreibung
Die TaqMan™ RNase P Fast 96-Well Instrument Verification Plate wird verwendet, um die Leistung von Applied Biosystems™ 7500 Fast, Applied Biosystems™ 7900 HT Fast, StepOnePlus™, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-Systemen mit 96-Well-Block zu überprüfen. TaqMan™ RNase P Fast 96-Well Instrument Verification Plate ist eine versiegelte optische 96-Well schnelle Thermalzykler-Platte, vorbeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Erkennung und Quantifizierung von genomischen Kopien des humanen RNase P-Gens, eines Einzelkopie-Gens, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms codiert. Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1x TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.Die TaqMan™ RNase P Fast 96-Well Instrument Verification Plate erfüllt dieselben Anforderungen, die auch für die Echtzeit-PCR-Systeminstallation gelten. Zur Abnahme des Geräteaufbaus müssen die Instrumente zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Bestellinformation
Trockeneis-Versand: bei -15 bis -25 °C vor Licht geschützt lagern
Certifications
l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält eine 96-Well-Schnellreaktionsplatte für den 0,1 ml Block, vorgeladen und mit TaqMan™ Reagenzien versiegelt, einschließlich RNase P-Sonden und Primer.
Bei -15 bis -25 °C lagern. Vor Licht schützen.
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System
TaqMan™
Real Time PCR (qPCR)
96-Well
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte
FAM
Fluoreszenz
Geräteverifizierungsplatte
Trockeneis
1 Platte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
TaqMan™ TaqMan™ RNase P-Instrumenten-Verifikationsplatte, Fast 96-Well (für 0,1 ml-Block) > 1 Fast 96-Well; Zur Verwendung mit den Systemen 7500 Fast, 7900 HT Fast, QuantStudio™12 K Flex, QuantStudio™6 Flex, QuantStudio™7 Flex, StepOnePlus™, Fast Mode, VIIa™7