Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Zum Beibehalten Ihres Viia™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-Systems mit schnellem 96-Well-Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432346
Artikelnummer. 12303573
  • 264.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Trockeneis
Spektralkalibrierung
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Real Time PCR (qPCR)
1 x 96-Well-Platten
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4432346
Chargennummer2402200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432346
Chargennummer2404201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432346
Chargennummer2404205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432346
Chargennummer2405206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432346
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Dye Spectral Calibration Plate, 96-well > 1 x 96-Well-Platte