Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-Verifikationsplatte für ViiA™ 7-System, 96-Well (für 0,2 ml-Block)
Vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432382
841.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12353573
  • 1562.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält eine 96-Well-Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist.
Beschreibung
Beschreibung
Das ViiA™ 7-System 96-Well-RNase P-Kit ist mit den Reagenzien vorbeladen, die zur Erkennung und Quantifizierung genomischer Kopien des humanen RNase P-Gens, einem Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert, erforderlich sind. Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.Das ViiA™ 7-System 96-Well Instrument Verification RNase P-Kit muss zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
Certifications
l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eine 96-Well-Platte zur Verwendung mit dem 0,2 ml-Block.
Platte bei -15 bis -25 °C lagern
RNase P-Geräteverifizierungsplatte
Trockeneis
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte
ViiA™ 7-System
Real Time PCR (qPCR)
1 x 96-Well-Platten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-Verifikationsplatte für ViiA™ 7-System, 96-Well (für 0,2 ml-Block) > 1 x 96-Well-Platte