Learn More
Lösung mit zweiundzwanzig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 103 500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12996213
  • 534.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lösung mit 22 Elementen: As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn für ICP 100 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Spezifikation
Lösung mit zweiundzwanzig Komponenten
500 ml
1760
ICP-Standardlösung mit mehreren Elementen
5 % HNO3
Flasche
Flüssig
100 mg/l
As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, Zn
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1052145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberMS 103 500
Chargennummer1059280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberMS 103 500
Name des Produkts
Lösung mit zweiundzwanzig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >