Learn More
Ammiumchlorid, 99.6 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
Schmelzpunkt | 340.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.6% |
Strukturformel | NH3·HCl |
Fieser | 15,13 |
Merck Index | 15, 506 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464263 | Analysenzertifikat | 01/07/2024 | 423280010,423285000,423280050 |
A0460680 | Analysenzertifikat | 11/03/2024 | 423280010,423285000,423280050 |
A0457336 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 423280010,423285000,423280050 |
A0450449 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 423280010,423285000,423280050 |
A0396560 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 423280010,423285000,423280050 |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
13Stunden
17Minuten
28Sekunden
51