Learn More
Ammoniumchlorid, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
Schmelzpunkt | 340.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NH3·HCl |
Merck Index | 15, 506 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate |
IUPAC-Name | Aminhydrochlorid |
Formelmasse | 53.49 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0472816 | Analysenzertifikat | 23/05/2025 | 393180050,393182500,393180010 |
A0467561 | Analysenzertifikat | 08/11/2024 | 393180050,393182500,393180010 |
A0465701 | Analysenzertifikat | 23/08/2024 | 393180050,393182500,393180010 |
A0461988 | Analysenzertifikat | 24/04/2024 | 393180050,393182500,393180010 |
A0460740 | Analysenzertifikat | 11/03/2024 | 393180050,393182500,393180010 |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.