Learn More
Ammoniumchlorid, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15653220
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ammoniumchlorid, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15653220
Marke: Honeywell-Fluka 311072.5KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 2.5 kg
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES [NH4 +].[Cl-]
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Formelmasse 53.49 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 1 mmHg (160.4 °C)
Dichte Vapor Density: 1.9 (vs air)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumchlorid, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >