Learn More
Ammoniumacetat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 114°C |
CAS | 631-61-8 |
Farbe | Weiß |
pH | 7 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
Summenformel | C2H7NO2 |
MDL-Nummer | 13066 |
InChI-Schlüssel | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [NH4+].CC([O-])=O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic acid, ammonium salt
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur