Learn More
Ammiumchlorid, 99.6 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10444505
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammiumchlorid, 99.6 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444505 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10444505
Marke: Thermo Scientific Acros 423285000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Strukturformel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.01% max
Dichte 1.5200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0464263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Artikelnummer423280010,423285000,423280050
ChargennummerA0460680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Artikelnummer423280010,423285000,423280050
ChargennummerA0457336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Artikelnummer423280010,423285000,423280050
ChargennummerA0450449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer423280010,423285000,423280050
ChargennummerA0396560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer423280010,423285000,423280050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammiumchlorid, 99.6 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals >