Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ Labortest-Kit
Stellt sicher, dass Lösungen, Röhrchen, Spitzen usw. RNase-frei sind
Marke: Invitrogen™ AM1964
Beschreibung
Das Invitrogen™ RNaseAlert™ Labortestkit ist eine zum Patent angemeldete Technologie, die die RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen Assay erkennt, der Ergebnisse in Echtzeit liefert. Geeignet für die Untersuchung kleiner Probenmengen und um sicherzustellen, dass Lösungen, Röhrchen, Spitzen usw. RNase-frei sind; das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 25 Reaktionen.- Erkennt bereits 3,5 x 10-7 Einheiten (∼0,5 pg) RNase A mit einem Fluorimeter oder mit bloßem Auge
- Unkomplizierter und einfacher 30-Min.-Assay
- Überwachen Sie während der Proteinaufreinigung die RNase-Aktivität in Säulenfraktionen
- Verwenden Sie DNaseAlert™ zur quantitativen Erkennung von RNasen und DNasen in einer Probe
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lyophilisiert | |
Trockeneis | |
RNase-Kontrollreagenz |
Lagern Sie das Fluoreszenzsubstrat, 10x RNaseAlert Lab-Testpuffer und RNase A bei -20 °C. RNaseZap™ und nuclease-freies Wasser sind bei Raumtemperatur lagerbar. | |
25 reactions | |
Ambion™, RNaseAlert™ |