Learn More
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenrotor-Ersatzdeckel
Diese Ersatzdeckel für Mikrozentrifugenrotoren lassen sich mit dem Mikrozentrifugenrotor kombinieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10554573
  • 482.40 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kombinieren Sie Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenrotor-Ersatzdeckel mit dem Mikrozentrifugenrotor.
ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel:
  • Zur Verwendung mit 24 × 1,5/2,0 ml-Rotor (75003424), PCR 4 × 8 Rotor (75003440)
  • Das einzigartige Design signalisiert mit einem Klickgeräusch, dass er richtig verschlossen ist. Damit haben Sie stets die Gewissheit, dass kein Probenmaterial austreten kann. Da sich der Deckel auch mit einem Klick wieder einfach öffnen lässt, bietet er nach dem Zentrifugationslauf schnelleren Zugriff auf die Proben
  • Der PPSU-Rotordeckel gibt den Blick auf den Inhalt des Rotors frei und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und Komfort
Aufschraubbarer Deckel:
  • Zur Verwendung mit 36 × 0,5 ml-Rotor (75003436), zweireihiger Rotor 18 × 2,0/0,5 ml-Rotor (75003418), PCR 8 × 8-Rotor (75003489)
Bestellinformationen:
Einzeln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Mikrozentrifugenrotoren 75003436, 75003489 und 75003418
Aufschraubbarer Deckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenrotor-Ersatzdeckel > Aufschraubbarer Ersatzdeckel