Learn More
First Strand cDNA-Synthese Kit
Das Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA-Synthese Kit ist ein vollständiges System zur effizienten Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen.
Marke:  Thermo Scientific K1612
447.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10774691
  • 582.00 CHF / 100 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie eine effiziente Synthese von cDNA aus RNA-Templates mit dem kompletten System im Thermo Scientific™ Fermentas Erststrang cDNA-Synthese-Kit durch.
Das Kit verwendet die rekombinante M-MuLV-Reverse Transkriptase, die eine geringere RNase H-Aktivität aufweist als die AMV-Reverse Transkriptase. Der rekombinante RiboLock RNase-Inhibitor, der zusammen mit dem Kit geliefert wird, schützt das RNA-Template vor Degradierung. Der Oligo(dT)18 bindet selektiv an den Poly(A)-Schwanz der mRNA. Für die Random Hexamer-Primer ist die Gegenwart von Poly(A) nicht erforderlich. Random Hexamer-Primer können daher für die Transkription der 55'-Endregionen von mRNA oder die cDNA-Synthese mittels RNA ohne Poly(A)-Schwanz (z. B. MicroRNA) verwendet werden. Auch Gen-spezifische Primer können mit den Kits verwendet werden. Der cDNA-Erststrang kann bei der PCR direkt als Template (siehe RT-PCR-Protokoll) oder bei der cDNA-Zweitstrangsynthese (siehe Protokoll) verwendet werden.
  • Effiziente Synthese von Erststrang-cDNA bis zu 9 kb
  • Reaktionstemperatur 37 °C
  • Rekombinanter RiboLock RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
  • Komplett—Oligo(dT)18 und beliebige Hexamer-Primer sind im Kit enthalten
Empfohlen für:
cDNA-Erststrangsynthese für RT-PCR und Real-Time-RT-PCR; Erstellung von cDNA-Bibliotheken; Erzeugung von Sonden für die Hybridisierung; aRNA-Synthese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fermentas™ First Strand cDNA-Synthese Kit
100 Reaktionen
RT-PCR
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
First Strand cDNA-Synthese Kit >