Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ 10X Running Buffer
Zur Verwendung in denaturierenden Formaldehyd-Agarose-Gel-Systemen
Marke:  Invitrogen™ AM8671
Artikelnummer. 10743657
  • 666.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
  • Die gleiche Komponente ist in den NorthernMax Hochempfindliche Northern Blotting-Kits enthalten, jedoch in einem größeren Format
  • Kompatibel mit Agarose-Gelen
  • Umfassende Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
10X
Agarose-Gele
Raumtemperatur
Laufpuffer
Laufpuffer für die Northern Blot-Analyse
1 L
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8671
Chargennummer2815184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8671
Chargennummer2857941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM8671
Chargennummer2930201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM8671
Chargennummer3027892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM8671
Name des Produkts
Invitrogen™ NorthernMax™ 10X Running Buffer > 1 l