Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose
Der handliche Ausguss sorgt für weniger Verschütten und Kontamination
Marke: Invitrogen™ 16500500
1026.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
UltraPure™ Agarose ist ein Polysaccharid, das für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt wird. UltraPure™ Agarose eignet sich ideal für die Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten von 100 bp bis >30 kb
- Ideal für die Analyse und Gewinnung von DNA und RNA für Routineanwendungen
- Starke Gelstruktur ermöglicht eine bessere Handhabung und weniger Brüche
- Verwendbar in Protein-Elektrophorese-Anwendungen wie der Ouchterlony-Doppelimmundiffusion (Antigen-Antikörper-Interaktionsassay) und der radialen Immundiffusion (RID) (Antigen-Quantifizierungsassay)
- Verbesserte Verpackung
- Leistungs- und Qualitätskontrolle
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Inhalt: 1 Beutel mit 500 g UltraPure™ Agarose Lagerung: 15 °C° bis 30 °C |
|
100 bp bis > 30 kb | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Protein-Elektrophorese, Blotting | |
Nachhaltige Verpackung | |
2500 | |
500 g |
Agarose | |
Pulver | |
Agarose-Gele | |
Standard-Schmelzpunkt | |
UltraPure™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0001313738 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 16500500 |
0001336752 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 16500500 |
0001255478 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 16500500 |
0001334245 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 16500500 |
0001322505 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 16500500 |