Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6AK8CCT
106.13 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17393823
  • 115.79 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
9 mm
Clear
8 ml
200 Fläschchen und Verschlusskappen
SureSTART Stufe 2
Polypropylen
61 mm
Spezifikationszertifiziert, EPA Level 100
15 mm
15 mm
White/White
16,6 mm
Klarglas
Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
15 mm
8 ml
Schraubgewinde, geschlossen, oben, Stufe 2
1 mm
EPA-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2
Nein
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 8
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >