Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Denaturing Gel Buffer (10X)
Zur Vorbereitung von denaturierenden Formaldehyd-/MOPS-Agarose-Gelen
Marke:  Invitrogen™ AM8676
408.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10680416
  • 612.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Gele, die mit diesem Puffer hergestellt werden, sind deutlich weniger vergänglich als herkömmliche Formaldehyd-Gele, was die Handhabung der Gele erheblich vereinfacht
  • Formaldehyd ist enthalten
  • Die gleiche Komponente ist in den NorthernMax Hochempfindliche Northern Blotting-Kits enthalten, jedoch in einem größeren Format
  • Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
  • Umfassende Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Gelpuffer für die Northern Blot-Analyse
Raumtemperatur
10X
250 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8676
Chargennummer2840819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8676
Chargennummer2916081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM8676
Chargennummer2958759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM8676
Chargennummer3096483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM8676
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NorthernMax™ Denaturing Gel Buffer (10X) > 250 ml