Learn More
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Thermo Scientific™ 365I2351
188.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Specifications
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben) | |
23 G | |
GC-Autosampler-Spritze | |
250 μl | |
Seitliche Öffnung | |
Befestigt | |
Ja |
250 µl FN GT, 23 G, 57 mm | |
57 mm | |
Je | |
57 mm | |
TriPlus RSH Autosampler | |
Steril |