Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS
Erlenmeyerkolben mit Normschliff ermöglichen u. a. die Lagerung einer Lösung durch den dichten Verschluss des Gefäßes.
Marke: DWK Life Sciences 241933701
261.14 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die konische Form erleichtert das Mischen
Spezifikation
85 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
250 mL | |
Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO | |
NS 29/32 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
9Minuten
23Sekunden
44