Learn More
Cole-Parmer™ Wägeschale aus Aluminium
Diese Wägeschalen aus Aluminium eignen sich für Mikrowaagen, organische, mikroelementare und thermische Analysen sowie pharmazeutische Anwendungen. Mikrowägeschalen aus Aluminium sind mit den meisten handelsüblichen Analysatoren und Mikrowaagen kompatibel.
Marke:  Cole-Parmer™ 01019-07
432.51 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11867232
  • 667.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verpackt in einfach zu handhabenden Kunststoffbehältern zur Aufbewahrung und Abgabe
  • Ölfrei und nicht beschichtet
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Rund
Mikrowaagen, organische Mikroelementanalyse und thermische Analyse sowie pharmazeutische Anwendungen
13 mm
13 mm
0.35 mL
Aluminium
Wägeschale
13 mm
0,563 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    2
    Minuten
    35
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wägeschale aus Aluminium > Fassungsvermögen: 0,35 ml; Tiefe: 13mm