Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
Marke: Fisherbrand™ 120940F
Beschreibung
- Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0.25 mL | |
Single-use | |
Circular | |
Wägeschale | |
0.19 mm | |
13 mm |
Flach | |
Silber | |
Aluminium | |
Unsteril | |
100/Pk. | |
3.5 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Fisherbrand_AlumDishes_InfoSheet_V1.pdf
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium > Capacity (Metric): 0.25 mL; Dimensions: 0.5 x 0.1 in (13 x 3.5 mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur