Learn More
3M™ Nailsaver Sponges
Unique side grooves protect the fingernails, while also allowing for a better grip for more cleaning leverage. This pad protects fingernails for worry free washing up, reducing the need for gloves and the likelihood of broken nails.
Marke: 3M™ 7000097764
Beschreibung
- Reinigungsschwämme mit einem einzigartigen Kamm zum Schutz von Fingernägeln
- Handliche Größe für einen guten Griff und ausgezeichnete Haltbarkeit
- Die Schaumform ist einfach zu verwenden
- Reduziert den Bedarf an Handschuhen
- Extrem langlebig
Spezifikation
Schwamm | |
150 x 70 mm | |
150 mm | |
10/Packung | |
70 mm |
Gelb, grün | |
Reinigung | |
Schaumstoff | |
Nailsaver |