Learn More
Sartorius Wägeschiffchen aus Aluminium
Verschiedene Größen erhältlich
Marke: Sartorius 6565-250
100.70 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Autoclavable | |
Silver | |
Aluminium | |
Non-sterile | |
0.5 x 0.2 x 0.1 Zoll | |
0,2 in. | |
4.5 mg |
Flach | |
Reusable | |
Boot | |
Wägeschiffchen | |
0,5 in. | |
0,1 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Wägeschiffchen aus Aluminium > 0.5 x 0.2 x 0.1 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur