Learn More
Liebherr™ Perfection Medikamentenkühlschrank für den Einsatz im Gesundheitswesen
Für die sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Apothekenprodukte ist der Liebherr™ Medikamentenkühlschrank mit der Liebherr-Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Apothekenanwendungen ausgestattet.
Marke: Liebherr™ HMFVH4011H63
Beschreibung
- Temperatur auf +5 °C eingestellt, weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung
- Flexibles Organizer-Schubladensystem für optimale Artikelübersicht
- Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220–240 V/50/1-ph
- Digitaler Controller mit 2,4-Zoll-Touch- und Touch-Display Wischbares Farbdisplay und 0,1 °C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
- Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
- Zugangsanschluss für externen Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Erweiterte optische Alarme und Alarmverlauf mit Min./Max. Temperaturen, Dauer usw.
- Innenbeleuchtung: vertikale LED an der linken Seitenwand
- Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, umkehrbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Drehung. Rastposition, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Pharmacy Fridge | |
5 °C | |
R 600a | |
1 | |
White Powder-coated | |
Schrank, HMFvh 4011 H63 | |
No | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
Timed Off-cycle | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase |
420 L | |
PT1000 | |
Glass Self-closing | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
White | |
1 x 10 mm dia. | |
SmartCoolingHub | |
2.0 A | |
220/240 V |