Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.
Marke:  Fisherbrand™ 13439108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13439108
  • 19.55 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
  • Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
  • Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
  • Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
Ja
500/Packung
40 μl Tropfen
155 mm
25
0.5 ml
Standard
3 ml
Transferpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE > Inhalt: 3 ml; Tropfen/ml: 25