Learn More
Fisherbrand™ Wägeschale aus Aluminium mit geriffelten Seiten
Für Waagen zur Feuchtigkeitsbestimmung konzipiert. Fisherbrand™ Wäge- und Trockenschalen aus Aluminium eignen sich optimal für allgemeines Wiegen, Aufbewahren, Verarbeiten oder Trocknen. Die besonders großen und leichten Aluminiumschalen haben einen Durchmesser von 108 mm. Mit 50 stapelbaren Schalen für den Einmalgebrauch pro Packung.
Marke: Fisherbrand™ HS14521BF
18.78 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal zum Wiegen von Proben, Dosieren, Lagern, für die Lebensmittelverarbeitung, das Verdampfen oder Trocknen
- Außerdem ideal als Staubschutzabdeckung für offene Gefäße oder als Probenhalter
- Hergestellt aus ölfreiem, leichtwandigem Aluminium, das FDA-konform und lebensmitteltauglich ist
- Verjüngte Wände erleichtern ein stabiles Stapeln
- In vier Sorten erhältlich
- Schiffchen: 3 Größen mit gefalzten Seiten, Flachboden und Fingeransätzen, die für leichte Identifizierung eingraviert werden können (100 Stück/Packung)
- Schale: 1 großes Format, konzipiert für Feuchtebestimmungswaagen (50 Stück/Packung)
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Für allgemeine Wiege-, Dispensierungs-, Lagerungs-, Lebensmittelverarbeitungs-, Verdunstungs- oder Trocknungsanwendungen | |
12 mm |
34 mL | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
Mittel | |
57 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30