Learn More
Cole-Parmer™ Wägeschale aus Aluminium
Diese Wägeschalen aus Aluminium eignen sich für Mikrowaagen, organische, mikroelementare und thermische Analysen sowie pharmazeutische Anwendungen. Mikrowägeschalen aus Aluminium sind mit den meisten handelsüblichen Analysatoren und Mikrowaagen kompatibel.
Marke: Cole-Parmer™ 01019-01
393.56 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verpackt in einfach zu handhabenden Kunststoffbehältern zur Aufbewahrung und Abgabe
- Ölfrei und nicht beschichtet
- Einwegprodukt
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rechteckig | |
Mikrowaagen, organische Mikroelementanalyse und thermische Analyse sowie pharmazeutische Anwendungen | |
1 in. | |
0,375 in. | |
7 mm |
1.12 mL | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
12 x 4 mm | |
12 mm | |
4 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
2Minuten
31Sekunden
9