Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90213
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10527341
  • 12.74 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
  • Universelles und spezielles Indikatorpapier – einfache pH-Messung
  • Durch die Lieferung auf Kunststoffrollen wird das universelles und spezielle Indikatorpapier vor externen Einwirkungen geschützt.
  • Stets einsatzbereit.
  • Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert kann abgelesen werden. Die pH-Messung gestaltet sich also sehr einfach.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Rolle
Je 1
9 bis 13
9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0
pH-Papier
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier > pH-Bereich:9 bis 13