Learn More
Fisherbrand™ Zellspatel [Drigalskispatel]
Bruchsichere und wiederverwendbare Verteiler aus Polypropylen sind in zwei Größen erhältlich: Stabbreiten von 30 und 60 mm
Marke:  Fisherbrand™ 0810012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15635467
  • 33.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bruchsichere und wiederverwendbare Verteiler aus Polypropylen sind in zwei Größen erhältlich: Stabbreiten von 30 und 60 mm
  • Verwenden Sie 30 mm breite Verteiler für vorgefertigte Doppelplatten; 60 mm für vorbereitete Platten von 100 bis 150 mm
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Steril (einzeln verpackt) oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Vorgefertigte Doppelplatten
3 cm
Zellenverteiler
Blau
1,18 in.
Polypropylen
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zellspatel [Drigalskispatel] > Steril; 30 mm; Blau