Learn More
Thermo Scientific™ Alkalische Phosphatase-Puffer 1 (5x)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
53.45 CHF - 78.15 CHF
Spezifikation
Komponenten | 200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9,5 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
Produkttyp | Alkalische-Phosphatase-Puffer-1 (5x) |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15415209
|
Thermo Scientific™
J62907.AK |
250 mL |
78.15 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15405209
|
Thermo Scientific™
J62907.AE |
100 mL |
53.45 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Rezeptur: 200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9.5
Spezifikation
200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9,5 | |
Kühl lagern | |
Alkalische-Phosphatase-Puffer-1 (5x) | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke