Learn More
Thermo Scientific™ Alkalische Phosphatase-Puffer 1 (5x)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J62907.AE
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Rezeptur: 200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9.5
Spezifikation
200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9,5 | |
100 mL | |
Flüssig |
Kühl lagern | |
Alkalische-Phosphatase-Puffer-1 (5x) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28K544 | Analysenzertifikat | 06/03/2024 | J62907.AE,J62907.AK |
Y22J532 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | J62907.AE,J62907.AK |
Y22J531 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | J62907.AE,J62907.AK |
S02I714 | Analysenzertifikat | 26/05/2022 | |
R12I731 | Analysenzertifikat | 26/05/2022 |
Nur für Forschungszwecke