Learn More
Draeger Safety Accuro™ Gasdetektorpumpe
Die Dräger Accuro™ Sicherheits-Gasdetektorpumpe ist eine manuell betriebene Faltenbalgpumpe, die eine kalibrierte 100 ml-Probe durch die kurzfristigen Dräger-Röhrchen zieht.
Marke:  Draeger Safety 6400260
Artikelnummer. 10693781
  • 1945.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einhandbedienung
  • Sehr wartungsarm
  • Hubende-Anzeige
  • Integrierter automatischer Hubzähler
Spezifikation
Spezifikation
205 x 240 x 60 mm
0,92 kg
Name des Produkts
Draeger Safety Accuro™ Gasdetektorpumpe > Abmessungen (L x B x H):205 x 240 x 60 mm