Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Mikrotiterplattendeckel
Zum Schutz von Proben, Reaktionschargen oder Zellkulturen vor Kontamination und Verdampfung
Marke: BRAND™ 782151
101.65 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol
- Mit der abgeschnittenen Ecke wird die Ausrichtung des Deckels festgelegt
- Stapelbar
Deckel mit Kondensationsringen sind für 96-Well-Standardplatten erhältlich
Spezifikation
Polystyrol | |
8 mm | |
100 |
Unsteril | |
Nein | |
96-Well-Standardplatte |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012101 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 782151 |
0000009494 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | 782151 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
10Minuten
25Sekunden
19